Documenti fondamentali
99570
Supelco
Gel di silice su lastre per TLC
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix
Sinonimo/i:
piastre per TLC rivestite con gel di silice
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
Confezionamento
pkg of 25 plates
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
250 μm
Dimensione particelle
8.0-12.0 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Descrizione generale
Il gel di silice è una rigida rete 3D di silice colloidale. Si usa esclusivamente come materiale di supporto per i centri di titanio attivo (III) nei catalizzatori Ziegler-Natta. Il gel di silice consente una frammentazione controllata che determina la formazione di particelle polimeriche uniformi, con una distribuzione ristretta delle dimensioni delle particelle e una elevata densità bulk. Il gel di silice è così classificato:
a. Aquagel, con i pori pieni d′acqua
b. Xerogel, in cui la fase acquosa viene rimossa dai pori attraverso un processo di evaporazione
c. Aerogel, in cui il solvente viene rimosso per estrazione supercritica
Applicazioni
Il gel di silice su piastre per TLC è stato utilizzato nella cromatografia su strato sottile.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mingfu Wang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(3), 601-608 (2003-01-23)
Artichoke leaf is an herbal medicine known for a long time. A systematic antioxidant activity-directed fractionation procedure was used to purify antioxidative components from the aqueous methanol extractions of artichoke heads and leaves in this study. Seven active polyphenolic compounds
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)