Documenti fondamentali
1.05626
Supelco
Lastre per TLC, gel di silice 60
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinonimo/i:
Lastre TLC di gel di silice 60
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 50 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 10 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
50 lastre in vetro 10 x 20 cm
Le nostre classiche lastre per TLC rivestite di silice si basano su una combinazione del nostro collaudato gel di silice 60 con un esclusivo legante polimerico la cui aggiunta si traduce in una superficie molto aderente e dura, resistente alla rottura e che non porta alla formazione di bolle, sulla quale si può persino scrivere con una matita senza che venga danneggiata.
Applicazioni
  • Un metodo HPTLC ecologico ed economico per la quantificazione del farmaco antivirale COVID-19 e dei farmaci co-somministrati nel plasma umano spiked. Questo studio da parte di Ghozzy et al. (2024) presenta un metodo di cromatografia su strato sottile ad alte prestazioni (HPTLC) che utilizza lastre TLC di gel di silice 60. Il metodo viene utilizzato per quantificare i farmaci antivirali e i farmaci co-somministrati nel plasma umano, evidenziando la natura ecologica ed economica del metodo stesso (Ghozzy et al., 2024).
  • Identificazione dei metaboliti specifici di una varietà di basilico mediante tecniche di profilazione metabolica assistite da cromatografia su strato sottile ad alte prestazioni. Wulandari et al. (2023) hanno utilizzato lastre TLC di gel di silice 60 in un approccio HPTLC all'identificazione dei metaboliti specifici di diverse varietà di basilico, mostrando le capacità della specifica tecnica nella metabolomica vegetale (Wulandari et al., 2023).
  • Separazione e quantificazione di azelnidipina e clortalidone in una miscela di sintesi mediante un metodo HPTLC ottimizzato. Raimalani e Kotadiya (2024) hanno sviluppato un metodo HPTLC per separare e quantificare l'azelnidipina e il clortalidone in una miscela sintetica, utilizzando lastre TLC di gel di silice 60 per il loro processo analitico (Raimalani and Kotadiya, 2024).
  • Isolamento, sviluppo e validazione di un metodo HPTLC per la stima del β-carotene da Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes.: Jain et al. (2023) descrivono la messa a punto e la validazione di un metodo HPTLC per la stima del β-carotene da Gymnosporia senegalensis, utilizzando lastre TLC di gel di silice 60, evidenziandone l'applicazione nell'analisi fitochimica (Jain et al., 2023).
  • Determinazione simultanea di ceftazidima in tre diverse preparazioni farmaceutiche combinate con tazobactam, tobramicina o sulbactam mediante metodo HPTLC-spettrodensitometrico. Salem et al. (2023) hanno applicato lastre TLC di gel di silice 60 nel loro metodo HPTLC-spettrodensitometrico per determinare simultaneamente la ceftazidima in varie preparazioni farmaceutiche, dimostrandone l'utilità nell'analisi farmaceutica (Salem et al., 2023).
Linkage
Sostituisce: 5626-6; 5626
Risultati analitici
Area superficiale specifica (secondo BET; misurata su 5 punti): 480 - 540 m²/g
Volume dei pori (isoterma dell′azoto₂): 0,74 - 0,84 mL/g
d 50 (diffrazione laser, distribuzione dimensionale): 9,7 - 11,7 µm
Spessore dello strato: 210 - 270 µm
Deviazione di spessore dello strato per lastra: ≤ 35 µm
Test cromatografico:
test cromatico
valori hRf
- bleu vif organol, test cromatico, lipofilo:
11 - 25
- Ceres Black G, test con colorante, lipofilo: 34 - 48
- Ceres Violet brn, con colorante, lipofilo: 52 - 67
numero di separazione (test cromatico, lipofilo): ≥ 10,5
Valore tipico determinato su una lastra condizionata
Eluente: toluene (umidità rel. 45%)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13