V800326
Ioduro di potassio
AR, ≥99.8%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Tensione di vapore
1 mmHg ( 745 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
solid
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
681 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Stringa SMILE
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3