1724361
USP
Zaleplon Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(E)-N-{3-[3-(Dimethylamino)acryloyl]phenyl}-N-ethylacetamide, N-[3-[(2E)-3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propen-1-yl]phenyl]-N-ethylacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zaleplon
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)