C70223
4-Chloropyridine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
1-Nitro-4-iodobenzene, 4-Chloropyridine-HCl, 4-Chloropyridinium chloride, 4-Chloropyridinium monohydrochloride, 4-Iodo-1-nitrobenzene, 4-Nitro-1-iodobenzene, 4-Nitrophenyl iodide, p-Iodonitrobenzene, p-Nitroiodobenzene, p-Nitrophenyl iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
210 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Clc1ccncc1
InChI
1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
388.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
198 °C - closed cup