1711439
USP
Verapamil Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,4-Dimethoxybenzaldehyde, Methylvanillin, NSC 24521, NSC 8500, Vanillin methyl ether, Veratraldehyde
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
verapamil
Produttore/marchio commerciale
USP
P. eboll.
281 °C (lit.)
Punto di fusione
40-43 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3
WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Verapamil Hydrochloride Injection
- Verapamil Hydrochloride Tablets
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3