1681845
USP
Triclocarban Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea, 3,3′,4,4′-Tetrachlorocarbanilide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
triclocarban
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C13H8Cl4N2O/c14-9-3-1-7(5-11(9)16)18-13(20)19-8-2-4-10(15)12(17)6-8/h1-6H,(H2,18,19,20)
ZDPIZPXVHVYTOK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3