Y0000590
Vinpocetine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethyl (12RS,13aSR,13bSR)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,5,6, 12,13,13a,13b-octahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate, (±)-Ethyl 14-epivincaminate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
vinpocetine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)