1672621
USP
Tramadol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride, Dimethyl[(2-oxocyclohexyl)methyl]ammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tramadol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H17NO.ClH/c1-10(2)7-8-5-3-4-6-9(8)11;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H
CLVHTSWMNNSUSH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)