Documenti fondamentali
1533250
USP
2-feniletanolo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
β-PEA, 2-feniletil alcol, Benzil carbinolo, PEA
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.16
Beilstein:
1905732
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
4.21 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 58 °C)
Famiglia di API
phenylethyl alcohol
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.5317 (lit.)
P. ebollizione
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−27 °C (lit.)
Densità
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Phenylethyl alcohol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fluticasone Propionate Nasal Spray
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)