1478130
USP
Acido oleico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido cis-9-ottadecenoico, Acido elainico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Tensione di vapore
1 mmHg ( 176 °C)
Famiglia di API
oleic acid
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used to prepare standard solution during the assay and identification according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Oleic Acid
- Coix Seed
- Coix Seed Powder
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)