1449733
USP
Nadolol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2SR,3RS)-5-(3-{[(6RS,7SR)-6,7-Dihydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl]oxy}-2- hydroxypropoxy)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
nadolol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)