1356585
USP
Ketoprofen Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
ketoprofen
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
47-53 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
Stringa SMILE
CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)