1356326
USP
Ketorolac Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ketorolac
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H13NO2/c16-13-8-9-15-11(13)6-7-12(15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,13,16H,8-9H2
PPQHNULBCSHICE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Ketorolac Tromethamine Injection
- Ketorolac Tromethamine Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3