1338357
USP
Imiquimod Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
imiquimod
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c3[n](cnc3[c]1=N)CCC)cccc2
InChI
1S/C13H14N4/c1-2-7-17-8-15-11-12(17)9-5-3-4-6-10(9)16-13(11)14/h3-6,8H,2,7H2,1H3,(H2,14,16)
OWBUYSQOBLYANO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)