PHR3014
Imiquimod Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline 5-oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1338335
Famiglia di API
imiquimod
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[n+]1(c2c(c3[n](cnc3c1)CC(C)C)cccc2)[O-]
InChI
1S/C14H15N3O/c1-10(2)7-16-9-15-12-8-17(18)13-6-4-3-5-11(13)14(12)16/h3-6,8-10H,7H2,1-2H3
RBKTVDLDAPUNMV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)