1288500
USP
Gemfibrozil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)pentanoic acid, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gemfibrozil
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
HEMJJKBWTPKOJG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PPARA(5465)
Descrizione generale
Applicazioni
- Gemfibrozil Capsules
- Gemfibrozil Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)