1274630
USP
Flunixin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
flunixin
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
38-42 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
205.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)