1249790
USP
Esomeprazole Sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Methoxy-2-[(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
certified by the USP
Famiglia di API
esomeprazole
Produttore/marchio commerciale
USP
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C17H20N3O3S.Na/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h5-8,17,19H,9H2,1-4H3;/q-1;+1/t17?,24-;/m0./s1
ALGZIPAMEDTMAM-DPGOWHRRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3