1238251
USP
Eprosartan Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(Bromomethyl)benzoic acid, α-Bromo-p-toluic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
eprosartan
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
224-229 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)