1234668
USP
Eleutheroside B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(E)-4-[-3-Hydroxy-1-propenyl]-2,6-dimethoxyphenyl-β-D-glucopyranoside, Ilexanthin A, Ligustrin, Lilacin, Magnolenin, Methoxyconiferine, Sinapyl alcohol 4-O-glucoside, Syringin, Syringoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
eleutheroside
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\CO)cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C17H24O9/c1-23-10-6-9(4-3-5-18)7-11(24-2)16(10)26-17-15(22)14(21)13(20)12(8-19)25-17/h3-4,6-7,12-15,17-22H,5,8H2,1-2H3/b4-3+/t12-,13-,14+,15-,17+/m1/s1
QJVXKWHHAMZTBY-GCPOEHJPSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Eleuthero Root and Rhizome
- Eleuthero Root and Rhizome Dry Extract
- Eleuthero Root and Rhizome Dry Extract Capsules
- Eleuthero Root and Rhizome Dry Extract Tablets
- Eleuthero Root and Rhizome Powder
- Eleuthero Root and Rhizome Powder Capsules
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3