1231659
USP
Ecamsule Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Sodium {(1SR,4SR,E)-3-[4-(hydroxymethyl)benzylidene]-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl}methanesulfonate, 4′-Hydroxymethylbenzylidene-10-camphorsulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ecamsule
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Ecamsule Solution
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)