1193006
USP
Diethylcarbamazine citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Diethylcarbamazine citrate salt, N,N-Diethyl-4-methyl-1-piperazinecarboxamide citrate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
diethylcarbamazine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1
InChI
1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
PGNKBEARDDELNB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Diethylcarbamazine Citrate Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)