1154605
USP
Cyclohexylmethanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Cyclohexanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclohexane, Cyclohexyl methanol, Hexahydrobenzyl alcohol, NSC 5288
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
benzyl alcohol
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
181 °C (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)