1148806
USP
Olio di mais
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Olio di mais
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
corn oil
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.