1096633
USP
Carvedilol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-{{9-{2-Hydroxy-3-{[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino}propyl}-9H-carbazol-4-yl}oxy}-3-{[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino}-2-propanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
carvedilol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3n(CC(O)CNCCOc4ccccc4OC)c5ccccc5c23
InChI
1S/C36H43N3O7/c1-42-31-13-5-7-15-33(31)44-20-18-37-22-26(40)24-39-29-11-4-3-10-28(29)36-30(39)12-9-17-35(36)46-25-27(41)23-38-19-21-45-34-16-8-6-14-32(34)43-2/h3-17,26-27,37-38,40-41H,18-25H2,1-2H3
BUCQRVKKTLMWQH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)