1036959
USP
Anise oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Anise seed oil
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
anise oil
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.554 (lit.)
P. ebollizione
232 °C (lit.)
Densità
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)