Y0002299
Nebivololo
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Narbivololo, Nebilet, R-65824, rel-(aR,a′R,2R,2′S)-a,a′-[iminobis(metilene)]bis[6-fluoro-3,4-diidro-2H-1-benzopiran-2-metanolo] cloridrato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nebivolol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
InChI
1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m0./s1
JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)