Documenti fondamentali
N1915
Sigma-Aldrich
Nebivololo
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Narbivololo, Nebilet, R-65824, rel-(aR,a′R,2R,2′S)-a,a′-[iminobis(metilene)]bis[6-fluoro-3,4-diidro-2H-1-benzopiran-2-metanolo] cloridrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25F2NO4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.90
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Ideatore
Forest Labs
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
InChI
1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m0./s1
JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
Applicazioni
Nebivolol hydrochloride has been used as a standard in the validation of high-performance thin-layer chromatography (HPTLC)-densitometry method. It may be used in calibration curve preparation and absorption spectrum studies using spectrophotometry.
Azioni biochim/fisiol
Il nebivololo è un antagonista competitivo e altamente selettivo del recettore b1 con lievi proprietà vasodilatanti, dovute potenzialmente a un′interazione con il pathway L-arginina/NO. Viene utilizzato per il trattamento dell′ipertensione essenziale.
Il nebivololo è un antagonista competitivo e altamente selettivo del recettore b1 con lievi proprietà vasodilatanti, dovute potenzialmente a un′interazione con il pathway L-arginina/NO. Viene utilizzato per il trattamento dell′ipertensione essenziale. È 40 volte più selettivo per β1 rispetto a β2 ed è privo di attività simpaticomimetica intrinseca (ISA).
Nebivolol hydrochloride (NEB) is used as a racemic mixture for clinical studies. It stabilizes membrane and possesses intrinsic sympathomimetic functionality. Nebivolol interaction with π-acceptors (2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ), 2,4-dinitrophenol (DNP) and 2,4,6-trinitrophenol (picric acid; PA)) is useful in the spectrophotometric detection methods.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Forest Labs. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Vijay Singh Jatav et al.
Advanced biomedical research, 2, 62-62 (2013-11-14)
Nebivolol hydrochloride is a third generation β-blocker with highly selective β1-receptor antagonist with antihypertensive properties having plasma half life of 10 h and 12% oral bioavailability. The aim of the present investigation was to form matrix type transdermal patches containing
New spectrophotometric determination of nebivolol in pharmaceutical formulation via charge transfer complex
Alhemiary, Nabil AF
Austin Journal of Analytical and Pharmaceutical Chemistry , 4(2), 1084-1091 (2017)
Deepak Sharma et al.
Pharmaceutical methods, 2(1), 9-14 (2011-01-01)
The present study aimed to develop and validate the simultaneous estimation of amlodipine and nebivolol in tablet dosage forms. An isocratic reversed phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with ultraviolet detection at 268 nm has been developed for the determination
Development of quantitative HPTLC-Densitometry methods for the analysis of amiodarone HCl, carvedilol, doxylamine succinate, magnesium salicylate, metoprolol succinate, nebivolol HCl, and salicylamide using a model process developed earlier for the transfer of TLC screening methods
Nguyen K and Sherma J
Acta Chromatographica , 30(4), 264-268 (2018)
Jillian G Baker et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(12), 4486-4497 (2011-08-26)
β-Adrenoceptor antagonists differ in their degree of partial agonism. In vitro assays have provided information on ligand affinity, selectivity, and intrinsic efficacy. However, the extent to which these properties are manifest in vivo is less clear. Conscious freely moving rats
Articoli
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.