M1830000
Metoprolol tartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Lopressor
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
metoprolol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB1(153)
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)