Documenti fondamentali
SU860170
Supelco
Septa for Magnetic Screw Caps
white PTFE/blue silicone, diam. × thickness 17 mm × 1.3 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
white PTFE/blue silicone
Caratteristiche
Durometer: 45° shore A
Confezionamento
pkg of 1 × 100 ea
Disponibilità
not available in USA
D.E.
17 mm
diam. × spessore
17 mm × 1.3 mm
Compatibilità
for use with ND18 magnetic screw cap
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)