SAAR6725000
Water
Deionized, UniLAB™
Sinonimo/i:
Water
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acqua, uniLAB™
Nome Commerciale
uniLAB™
Confezionamento
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR6725000LL)
dilution
(for laboratory use only)
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)