Documenti fondamentali
8.48333
Sigma-Aldrich
Water
Deionized for synthesis
Sinonimo/i:
Water, DI water, Deionized water
About This Item
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
Beilstein:
2050024
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Acqua, for synthesis
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
23 hPa ( 20 °C)
Stato
(Colorless Liquid)
dilution
(for synthesis)
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.9979 - 0.9985
Conductivity (20 °C): ≤ 4.3 µS/cm
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acqua H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Supelco
12156
Acqua
Acqua Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Acqua
Acqua for TOC analysis
Supelco
78533
Acqua