SAAR3222983
Iodine solution
Lugol′s
About This Item
Codice UNSPSC:
41116100
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
uniLAB™
Composizione
Iodine content, 9.9 - 10.1 g/L
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR3222983KF)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Solution of iodine and potassium iodide in water.
Suitable for microscopy
Note legali
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)