Documenti fondamentali
1.09099
Supelco
Soluzione di iodio
c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
About This Item
Codice UNSPSC:
12141916
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Soluzione di iodio, c(I2) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titripur®
Stato
liquid
Qualità
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Redox Reactions
Concentrazione
0.05 M
tecniche
titration: suitable
pH
3.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
c(I₂) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titripur® Reag. Ph Eur
Applicazioni
  • Vancomicina topica vs. trattamento con povidone-iodio nella cheratite da Staphylococcus Aureus resistente alla meticillina. La ricerca dimostra il ruolo delle soluzioni di iodio nei trattamenti antimicrobici biotecnologici, confrontandone l'efficacia con soluzioni antibiotiche avanzate in un contesto clinico controllato (Alkan et al., 2024).
  • Metodo di sintesi indotto dallo iodio e studio farmacocinetico. Lo studio esamina in dettaglio l'uso di soluzioni di iodio nella sintesi e nella farmacocinetica della crocetina, evidenziando il suo potenziale nello sviluppo di farmaci e nelle applicazioni di scienza dei materiali (Li et al., 2024).
Caratteristiche e vantaggi
Accreditamento:
questa soluzione volumetrica è analizzata dal nostro laboratorio per la calibrazione D-K-15185-01-00 accreditato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025 per l'analisi delle concentrazioni della quantità di sostanza nelle soluzioni volumetriche da DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - ente nazionale tedesco di accreditamento). Il certificato di accreditamento è disponibile all′indirizzo www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Confezionamento
Le confezioni il cui codice SKU termina con “3”, ad es., xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003, sono SmartChemicals e la loro etichetta è dotata di tag RFID per l′immediato trasferimento dei dati allo strumento. Ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Risultati analitici
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.04975 - 0.05025 mol/L
Measurement uncertainty ± 0.00015 mol/L
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is determined with standardized sodium thiosulfate solution (article number 1.09147). The sodium thiosulfate solution is standardized and traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 potassium dichromate) by means of volumetric standard potassium iodate (article number 1.02404), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. L′incertezza è espressa come incertezza della misura espansa con un fattore di copertura k=2 che abbraccia un livello di confidenza del 95%.
Nota: Il titolo è una fattore di correzione che tiene conto delle variazioni della soluzione volumetrica, dell′apparato di titolazione, della temperatura e di altre condizioni del laboratorio. Per ottenere risultati corretti nella titolazione, si raccomanda di determinare il titolo con l′attrezzatura di laboratorio specifica e nelle specifiche condizioni di laboratorio subito dopo avere aperto una nuova bottiglia e poi ad intervalli regolari.
Note legali
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Lugol solution according to Lugol
Sigma-Aldrich
32922
Lugol solution
Articoli
SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.
Protocolli
Preparation of a standard solution for Sulfide
Preparation of a standard solution for Formaldehyde