Documenti fondamentali
SAAR2346000
Iron(II) sulfate heptahydrate
univAR
Sinonimo/i:
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Formula condensata:
FeSO4 · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
reagent grade
Tensione di vapore
14.6 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2346000EM)
Densità
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)