Documenti fondamentali
SAAR1123420
Ammonium molybdate tetrahydrate
univAR
Sinonimo/i:
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
About This Item
Formula condensata:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
1235.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1123420EM)
Densità
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Applicazioni
Analyzed reagent
For laboratory use only.
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)