PHR9209
α,α-Diphenyl-γ-butyrolactone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Loperamide Hydrochloride impurity, 2,2-Diphenylbutyrolactone, 4-Hydroxy-2,2-diphenylbutyric acid γ-lactone, Dihydro-3,3-diphenyl-2(3H)-furanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O2/c17-15-16(11-12-18-15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
IRQJWIUKHLVISG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Prodotti consigliati
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)