PHR9024
3-Aminobenzyl alcohol
reference material
Sinonimo/i:
Benzocaine impurity F (PhEur), 3-(Hydroxymethyl)aniline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Famiglia di API
tetracaine
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
92-95 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Stringa SMILE
Nc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)