Documenti
XX11J4750
Millipore
Portafiltri Sterifil, 500 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
polypropylene base (for holder)
polypropylene support screen(s) (for filter)
polysulfone cover (for funnel)
polysulfone cover (for receiver flask)
polysulfone flask (receiver)
polysulfone funnel(s)
silicone seal
silicone stopper
Produttore/marchio commerciale
Sterifil®
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
14.5 cm
Diametro
8.5 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
15.2 cm2
Diam. prefiltro
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Raccordi
inlet funnel
outlet holder stopper for standard 1 L filtering flask
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Sterifil Aseptic System
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il sistema asettico Sterifil® è stato concepito come strumento per applicazioni di filtrazione generali e per la filtrazione di campioni per l′analisi della contaminazione biologica o da particolato. L′involucro chiuso dell′unità protegge il campione e il filtrato dalla contaminazione ambientale. Il portafiltri e l′imbuto Sterifil sono disponibili separatamente (senza flacone di raccolta e coperchio) e possono essere utilizzati con flaconi filtranti da 1 L di tipo standard e con rampe multiposto.
In base al filtro a membrana selezionato, i prodotti Sterifil possono essere utilizzati per svariate applicazioni, tra cui il monitoraggio della carica batterica e l′enumerazione degli organismi presenti nei campioni.
Caratteristiche e vantaggi:
•L′involucro chiuso dell′unità protegge i campioni e il filtrato dalla contaminazione ambientale.
•Per le applicazioni sterili, il dispositivo può essere passato in autoclave con la membrana inserita per ridurre gli sprechi.
•La pompa manuale opzionale consente la filtrazione sul campo.
Applicazioni:
Filtrazione generale, filtrazione sul campo (con pompa manuale opzionale), monitoraggio della carica batterica, conteggio dei microorganismi, processi di filtrazione che richiedono il trattenimento della membrana
Note legali
Sterifil is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany