Documenti fondamentali
PHL89823
Wedelolactone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1,8,9-Trihydroxy-3-methoxy-6H-benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-6-one, 7-Methoxy-5,11,12-trihydroxycoumestan
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(O)c-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)c(O)cc34)c1
InChI
1S/C16H10O7/c1-21-6-2-10(19)14-12(3-6)23-16(20)13-7-4-8(17)9(18)5-11(7)22-15(13)14/h2-5,17-19H,1H3
XQDCKJKKMFWXGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Wedelolactone inhibits NF-κB-mediated gene transcription in cells by blocking the phosphorylation and degradation of IκBα. Irreversible inhibitor of IKKα and β kinase activity (IC50 < 10 μM). Wedelolactone has no effects on p38 MAP kinase or Akt.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)