PHL89214
Ginsenoside Rg1
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(3β,6α,12β)-3,12-Dihydroxydammar-24-ene-6,20-diyl bis-β-D-glucopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@]12[C@@](C[C@H]([C@@]3([H])[C@]2(CC[C@]3([H])[C@@](CCC=C(C)C)(C)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C)O)([H])[C@@]5([C@@](C(C)([C@H](CC5)O)C)([H])[C@H](C1)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)C
InChI
1S/C42H72O14/c1-20(2)10-9-13-42(8,56-37-34(52)32(50)30(48)25(19-44)55-37)21-11-15-40(6)28(21)22(45)16-26-39(5)14-12-27(46)38(3,4)35(39)23(17-41(26,40)7)53-36-33(51)31(49)29(47)24(18-43)54-36/h10,21-37,43-52H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,39+,40+,41+,42-/m0/s1
YURJSTAIMNSZAE-HHNZYBFYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL89214-10MG |