Documenti fondamentali
PHL86678
Heliosupine sulfate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Cyanoglossophine sulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H31NO7 · 0.5 H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.50
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N21[C@@H]([C@H](CC2)OC(=O)\C(=C/C)\C)C(=CC1)COC(=O)[C@](O)([C@@H](O)C)C(O)(C)C
InChI
1S/C20H31NO7/c1-6-12(2)17(23)28-15-8-10-21-9-7-14(16(15)21)11-27-18(24)20(26,13(3)22)19(4,5)25/h6-7,13,15-16,22,25-26H,8-11H2,1-5H3/b12-6-/t13-,15-,16+,20+/m0/s1
HRSGCYGUWHGOPY-UKLMUADPSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
Please note that the given CAS # refers to the free base as there is no CAS # for the sulfate salt available.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL86678-5MG4065270109330