Documenti fondamentali
PHL86350
Cinnamtannin B1
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H36O18
Numero CAS:
Peso molecolare:
864.76
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=C(O)C=CC([C@H]2OC(C3=C(O[C@]4(C5=CC(O)=C(O)C=C5)OC6=C(C(O)=CC(O)=C6)[C@]3([C@H]4O)[H])C=C7O)=C7[C@H](C8=C(O[C@H](C9=CC=C(O)C(O)=C9)[C@H](O)C%10)C%10=C(O)C=C8O)[C@H]2O)=C1
InChI
1S/C45H36O18/c46-18-10-27(54)33-31(11-18)62-45(17-3-6-22(49)26(53)9-17)44(59)38(33)36-32(63-45)14-29(56)35-37(39(58)41(61-43(35)36)16-2-5-21(48)25(52)8-16)34-28(55)13-23(50)19-12-30(57)40(60-42(19)34)15-1-4-20(47)24(51)7-15/h1-11,13-14,30,37-41,44,46-59H,
BYSRPHRKESMCPO-LQNPQWRQSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)