Documenti fondamentali
PHL86134
Quercetin 3-robinoside 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-robinoside 7-glucoside, Quercetin 3-rhamnogalactoside 7-glucoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H40O21
Numero CAS:
Peso molecolare:
772.66
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1C2=C(O)C=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2OC(C4=CC=C(O)C(O)=C4)=C1O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO[C@H]6[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O6)O5
InChI
1S/C33H40O21/c1-9-19(38)23(42)26(45)31(49-9)48-8-17-21(40)25(44)28(47)33(53-17)54-30-22(41)18-14(37)5-11(50-32-27(46)24(43)20(39)16(7-34)52-32)6-15(18)51-29(30)10-2-3-12(35)13(36)4-10/h2-6,9,16-17,19-21,23-28,31-40,42-47H,7-8H2,1H3/t9-,16+,17+,19-,20+,21-
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)