PHL85755
(+)-Lupanine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(+)-2-Oxosparteine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.N21[C@H]([C@@H]3CN4[C@@H]([C@H](C2)C3)CCCC4=O)CCCC1
InChI
1S/C15H24N2O.ClH/c18-15-6-3-5-14-11-8-12(10-17(14)15)13-4-1-2-7-16(13)9-11;/h11-14H,1-10H2;1H/t11-,12-,13-,14+;/m0./s1
BQPGCISNGAWUMO-YXCQRQMQSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL85755-5MG | 4061842596966 |