Documenti fondamentali
PHL84210
14-Deoxyandrographolide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O1CC=C(C1=O)CC[C@H]2[C@]3([C@@H]([C@@]([C@@H](CC3)O)(CO)C)CCC2=C)C
InChI
GVRNTWSGBWPJGS-YSDSKTICSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)