Key Documents
PHL84143
Serpentine hydrogen tartrate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,4,5,6-Tetradehydroajmalicine hydrogen tartrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21N2O3 · C4H5O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
498.48
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
InChI
1S/C19H22N2O/c1-16-7-9-17(10-8-16)15-20-11-13-21(14-12-20)19(22)18-5-3-2-4-6-18/h2-10H,11-15H2,1H3
BNTHNHKCFISDNB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)