Key Documents
PHL83916
Tigogenin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(25R)-5α-Spirostan-3β-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
InChI
1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
GMBQZIIUCVWOCD-MFRNJXNGSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)