PHL83876
Morellic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C=C1)(C)OC2=C1C(O)=C(C(C([C@@]34[C@@]5(C/C=C(C(O)=O)/C)OC(C)([C@@]4(C6)[H])C)=C[C@@]6([H])C5=O)=O)C(O3)=C2CC=C(C)C
InChI
1S/C29H31N3O2/c1-21-8-13-28-25(18-21)27-19-26(23-9-11-24(33-2)12-10-23)30-32(27)29(34-28)14-16-31(17-15-29)20-22-6-4-3-5-7-22/h3-13,18,27H,14-17,19-20H2,1-2H3
XYTOZJVLVMHAAC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)